2-(Trimethylsilyl)pyridine ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T2021-1G T2021-5G
TCIAT2021-1GEA 50.6 EUR InStock
TCIAT2021-1G TCIAT2021-5G
2-(Trimethylsilyl)pyridine ≥96.0% (par GC)
2-(Trimethylsilyl)pyridine
Formule: C₈H₁₃NSi
Numéro MDL: MFCD06797181
Numéro CAS: 13737-04-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36810e560db96aa7af5c92ad87bd48dc2e1ac6e0&vid=36810e560db96aa7af5c92ad87bd48dc2e1ac6e0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Specific gravity (20/20) 0.9100 to 0.9300
Refractive index n20/D 1.4900 to 1.4940
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité