Ethyl-2-chloro-6-methylisonicotinate ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27778.03EA 95.9 EUR InStock
H27778.03
Ethyl-2-chloro-6-methylisonicotinate ≥97%
Ethyl-2-chloro-6-methylisonicotinate
Formule: C₉H₁₀ClNO₂
MW: 199,64 g/mol
Point d'ébullition: 107 °C (1,5 mmHg)
Point de fusion: 65…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09842151
Numéro CAS: 3998-88-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité