3-(Chloromethyl)-5-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-1,2,4-oxadiazole
Fournisseur: Thermo Scientific
MAYBSEW02034DAEA 0 EUR InStock
MAYBSEW02034DA MAYBSEW02034EA
3-(Chloromethyl)-5-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-1,2,4-oxadiazole
3-(Chloromethyl)-5-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formule: C₁₀H₆ClF₃N₂O
Numéro MDL: MFCD00084969
Numéro CAS: 175205-63-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité