(±)-tert-Butyl-2-bromobutyrate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: tert-Butyl 2-bromobutanoate, tert-Butyl 2-bromobutyrate
L13799.06 L13799.14
L13799.06EA 34.2 EUR InStock
L13799.06 L13799.14
(±)-tert-Butyl-2-bromobutyrate ≥98%
(±)-tert-Butyl-2-bromobutyrate
Purity: 98% CAS No.: 24457-21-4 Molecular Formula: C8H15BrO2 Formula Weight: 223.12 Refractive Index: 1.4410 Boiling Point: 72-76°/12mm UN No.: 1760 MDL No.: MFCD00209634
Formule: C₈H₁₅BrO₂
MW: 223,12 g/mol
Point d'ébullition: 72…76 °C (12 mmHg)
Densité: 1.200
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00209634
Numéro CAS: 24457-21-4
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité