Calcium chlorure 30,7 - 31,3% en solution aqueuse, très pur
Fournisseur: Bernd Kraft
Synonyms: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
05749.2000 05749.3000 05749.4000 05749.5000
KRAF05749.2000EA 0 EUR InStock
KRAF05749.2000 KRAF05749.3000 KRAF05749.4000 KRAF05749.5000
Calcium chlorure 30,7 - 31,3% en solution aqueuse, très pur
Calcium chlorure
Formule: CaCl₂
MW: 110,98 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010903
Numéro CAS: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité