3-Amino-2,6-dibromopyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,6-Dibromopyridin-3-amine
A2272-1G A2272-5G
TCIAA2272-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAA2272-1G TCIAA2272-5G
3-Amino-2,6-dibromopyridine ≥98.0% (par GC)
3-Amino-2,6-dibromopyridine
Formule: C₅H₄Br₂N₂
MW: 251,9100 g/mol
Numéro MDL: MFCD00128862
Numéro CAS: 39856-57-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b46aa5d466a159b5a55d76a96089742ce67ecfea&vid=b46aa5d466a159b5a55d76a96089742ce67ecfea&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 149.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité