Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Amino-2-chloro-5-methylpyridine

Synonyms: 2-Chloro-5-methylpyridin-3-amine

033670-1G 033670-5G
FLUO033670-1GEA 0 EUR InStock
FLUO033670-1G FLUO033670-5G
3-Amino-2-chloro-5-methylpyridine
3-Amino-2-chloro-5-methylpyridine


Formule: C₆H₇ClN₂
MW: 142,5900 g/mol
Numéro MDL: MFCD03427656
Numéro CAS: 34552-13-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité