3-Amino-2-chloro-5-methylpyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Chloro-5-methylpyridin-3-amine
A2405-25G A2405-5G
TCIAA2405-25GEA 193 EUR InStock
TCIAA2405-25G TCIAA2405-5G
3-Amino-2-chloro-5-methylpyridine ≥98.0% (par GC)
3-Amino-2-chloro-5-methylpyridine
Formule: C₆H₇ClN₂
MW: 142,5900 g/mol
Numéro MDL: MFCD03427656
Numéro CAS: 34552-13-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=192298bb6f52c2d74d04ba56667926ab534dd923&vid=192298bb6f52c2d74d04ba56667926ab534dd923&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité