2,6-Dichloroisonicotinonitrile
Synonyms: 4-Cyano-2,6-dichloropyridine
013934-5G 013934-1G
FLUO013934-5GEA 0 EUR InStock
FLUO013934-5G FLUO013934-1G
2,6-Dichloroisonicotinonitrile
2,6-Dichloroisonicotinonitrile
Formule: C₆H₂Cl₂N₂
MW: 172,9995 g/mol
Numéro MDL: MFCD00173784
Numéro CAS: 32710-65-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité