4-(Chloromethyl)benzoic acid 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B22275.06 B22275.14
B22275.06EA 43.2 EUR InStock
B22275.06 B22275.14
4-(Chloromethyl)benzoic acid 96%
4-(Chloromethyl)benzoic acid
Purity: 96% CAS No.: 1642-81-5 Molecular Formula: C8H7ClO2 Formula Weight: 170.60 Melting Point: 199-202° Beilstein Reference: 1907970 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00002568
Formule: C₈H₇ClO₂
MW: 170,60 g/mol
Point de fusion: 199…202 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002568
Numéro CAS: 1642-81-5
EINECS: 216-697-1
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité