2,4-Dichloro-5-fluorobenzamide
005728-5G 005728-1G
FLUO005728-5GEA 0 EUR InStock
FLUO005728-5G FLUO005728-1G
2,4-Dichloro-5-fluorobenzamide
2,4-Dichloro-5-fluorobenzamide
Formule: C₇H₄Cl₂FNO
MW: 208,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631478
Numéro CAS: 135748-33-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité