3-Chloro-2,6-difluorobenzamide
005589-1G 005589-5G
FLUO005589-1GEA 0 EUR InStock
FLUO005589-1G FLUO005589-5G
3-Chloro-2,6-difluorobenzamide
3-Chloro-2,6-difluorobenzamide
Formule: C₇H₄ClF₂NO
MW: 191,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631386
Numéro CAS: 261762-41-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité