3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide
005677-1G 005677-5G
FLUO005677-1GEA 0 EUR InStock
FLUO005677-1G FLUO005677-5G
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₈H₄ClF₄NO
Numéro MDL: MFCD01631399
Numéro CAS: 129931-46-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité