3,3-Diphenylpropionitrile ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D2590-25G D2590-5G
TCIAD2590-25GEA 195 EUR InStock
TCIAD2590-25G TCIAD2590-5G
3,3-Diphenylpropionitrile ≥97.0% (par GC)
3,3-Diphenylpropionitrile
Formule: C₁₅H₁₃N
Point d'ébullition: 174°C
Numéro MDL: MFCD00129747
Numéro CAS: 2286-54-6
EINECS: 218-926-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=174d4aa51ef147c6c70f1db48ce8f22373f4631b&vid=174d4aa51ef147c6c70f1db48ce8f22373f4631b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Solubility in hot Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité