3-Ethoxypropionitrile ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Ethoxypropanenitrile
E0299-25ML E0299-500ML
TCIAE0299-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAE0299-25ML TCIAE0299-500ML
3-Ethoxypropionitrile ≥99.0% (par GC)
3-Ethoxypropionitrile
Formule: C₅H₉NO
MW: 99,1300 g/mol
Point d'ébullition: 171°C
Point d'éclair: 63°C
Numéro MDL: MFCD00001959
Numéro CAS: 2141-62-0
EINECS: 218-393-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1fb98e1febf079688b7ed012333755d62d0cd535&vid=1fb98e1febf079688b7ed012333755d62d0cd535&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité