(2-Methyl-3-nitrophenyl)acetic acid ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAM1817-5GEA 26.4 EUR InStock
TCIAM1817-5G
(2-Methyl-3-nitrophenyl)acetic acid ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
(2-Methyl-3-nitrophenyl)acetic acid
Formule: C₉H₉NO₄
MW: 195,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD07782132
Numéro CAS: 23876-15-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/62/07/28976207.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 131.0 to 136.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité