Magnesium oxalate dihydrate ≥98.5%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
43976.22 43976.36 43976.A3
43976.22EA 124 EUR InStock
43976.22 43976.36 43976.A3
Magnesium oxalate dihydrate ≥98.5%
Magnesium oxalate dihydrate
Purity: 98.5+% CAS No.: 547-66-0 Molecular Formula: MgC2O4.2H2O Formula Weight: 148.36 (112.32anhy) Physical Form: Powder/Pieces Odour: Odourless Merck Reference: 14,5676 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00287279
Formule: C₂MgO₄·2H₂O
MW: 148,36 g/mol (112,32 anhy)
Point de fusion: 150 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00287279
Numéro CAS: 547-66-0
EINECS: 208-932-1
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,5676
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité