2-Fluoro-6-methoxybenzamide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H32774.MDEA 77.2 EUR InStock
H32774.MD H32774.03 H32774.06
2-Fluoro-6-methoxybenzamide ≥98%
2-Fluoro-6-methoxybenzamide
Formule: C₈H₈FNO₂
MW: 169,15 g/mol
Point de fusion: 190…194 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00277474
Numéro CAS: 529512-81-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité