3-Amino-2,2-dimethyl-1-propanol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAA0914-5GEA 56.1 EUR InStock
TCIAA0914-5G TCIAA0914-25G
3-Amino-2,2-dimethyl-1-propanol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
3-Amino-2,2-dimethyl-1-propanol
Formule: C₅H₁₃NO
MW: 103,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059847
Numéro CAS: 26734-09-8
ONU: 3263
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/86/62/28928662.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Solubility in Water very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité