3(2H)-Pyridazinone ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
P1850-25G P1850-5G
TCIAP1850-25GEA 462 EUR InStock
TCIAP1850-25G TCIAP1850-5G
3(2H)-Pyridazinone ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
3(2H)-Pyridazinone
Formule: C₄H₄N₂O
MW: 96,0874 g/mol
Point d'ébullition: 101°C
Numéro MDL: MFCD00099605
Numéro CAS: 504-30-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d9a3c2c3715147469de4aa825b337e8a6683d80f&vid=d9a3c2c3715147469de4aa825b337e8a6683d80f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité