5,6,7,8-Tetrahydroquinoxaline ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L11204.03 L11204.06
L11204.03EA 30.1 EUR InStock
L11204.03 L11204.06
5,6,7,8-Tetrahydroquinoxaline ≥99%
5,6,7,8-Tetrahydroquinoxaline
Purity: 99% CAS No.: 34413-35-9 Molecular Formula: C8H10N2 Formula Weight: 134.18 Flash Point: 92°(197°F) Refractive Index: 1.5420 Boiling Point: 72-74°/4mm Beilstein Reference: 957053 MDL No.: MFCD00038078
Formule: C₈H₁₀N₂
MW: 134,18 g/mol
Point d'ébullition: 72…74 °C (4 mmHg)
Densité: 1.061
Point d'éclair: 92 °C (197 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038078
Numéro CAS: 34413-35-9
EINECS: 252-002-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité