2,2':6',2''-Terpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAT0024-1GEA 148 EUR InStock
TCIAT0024-1G TCIAT0024-200MG
2,2':6',2''-Terpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,2':6',2''-Terpyridine
Formule: C₁₅H₁₁N₃
MW: 233,27 g/mol
Point d'ébullition: 370°C
Numéro MDL: MFCD00006213
Numéro CAS: 1148-79-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,I
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/43/68/28994368.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité