Chlorure d'hydrogène 1.25 mol/l, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
17933-250MLEA 114 EUR InStock
17933-250ML
Chlorure d'hydrogène 1.25 mol/l, Supelco®
Chlorure d'hydrogène
Formule: HCl
MW: 36,46 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité