Chlorure d'hydrogène 1.25 mol/l dans le methanol, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
17935-250ML 17935-50ML
17935-250MLEA 114 EUR InStock
17935-250ML 17935-50ML
Chlorure d'hydrogène 1.25 mol/l dans le methanol, Supelco®
Chlorure d'hydrogène
Formule: HCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=09b8a4d46fc0d3f9d1cc4da5780d4eb4dee20bbc&vid=65e464419f65c4c7282c66bd2c43df2fdf049290&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité