Methyl-3,5-dibromobenzoate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B20668.03EA 55.2 EUR InStock
B20668.03 B20668.06
Methyl-3,5-dibromobenzoate ≥98%
Methyl-3,5-dibromobenzoate
Formule: C₈H₆Br₂O₂
MW: 293,94 g/mol
Point de fusion: 61…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082648
Numéro CAS: 51329-15-8
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité