Methyl-3,5-dibromobenzoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 3,5-dibromobenzoate
M1929-25G M1929-5G
TCIAM1929-25GEA 249 EUR InStock
TCIAM1929-25G TCIAM1929-5G
Methyl-3,5-dibromobenzoate ≥98.0% (par GC)
Methyl-3,5-dibromobenzoate
Formule: C₈H₆Br₂O₂
MW: 293,94 g/mol
Numéro MDL: MFCD00082648
Numéro CAS: 51329-15-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b7a26bae2270adbb7776d0497fc5ab205787d06&vid=6b7a26bae2270adbb7776d0497fc5ab205787d06&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité