2-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
F0571-25G F0571-5G
TCIAF0571-25GEA 247 EUR InStock
TCIAF0571-25G TCIAF0571-5G
2-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
Formule: C₇H₅FO₃
MW: 156,1112 g/mol
Numéro MDL: MFCD01310985
Numéro CAS: 65145-13-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e4bd246408a5c36d3f3f10046a6f35361ccbebaa&vid=e4bd246408a5c36d3f3f10046a6f35361ccbebaa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité