4-(Chloromethyl)benzonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B22138.30EA 665 EUR InStock
B22138.30 B22138.18 B22138.09
4-(Chloromethyl)benzonitrile ≥98%
4-(Chloromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₆ClN
MW: 151,60 g/mol
Point de fusion: 77…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019761
Numéro CAS: 874-86-2
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité