4-(Chloromethyl)benzonitrile ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
C1985-25G C1985-5G
TCIAC1985-25GEA 88 EUR InStock
TCIAC1985-25G TCIAC1985-5G
4-(Chloromethyl)benzonitrile ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
4-(Chloromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₆ClN
MW: 151,60 g/mol
Point d'ébullition: 263°C
Numéro MDL: MFCD00019761
Numéro CAS: 874-86-2
EINECS: 212-869-5
ONU: 2923
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b85abf76919b41928d59a927fa3289ff7fac3f5&vid=2b85abf76919b41928d59a927fa3289ff7fac3f5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité