3-Chloro-2-methylbenzonitrile ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L11048.03EA 41 EUR InStock
L11048.03 L11048.06
3-Chloro-2-methylbenzonitrile ≥97%
3-Chloro-2-methylbenzonitrile
Formule: C₈H₆ClN
MW: 151,60 g/mol
Point d'ébullition: 120 °C (22 mmHg)
Point de fusion: 20…23 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045598
Numéro CAS: 54454-12-5
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité