3,4-Difluoro-2-methylbenzonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H31548.06EA 155 EUR InStock
H31548.06 H31548.03
3,4-Difluoro-2-methylbenzonitrile ≥98%
3,4-Difluoro-2-methylbenzonitrile
Formule: C₈H₅F₂N
MW: 153,13 g/mol
Point de fusion: 39…44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07777154
Numéro CAS: 847502-83-4
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité