tert-Butyl 2-bromoisobutyrate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: tert-Butyl α-bromoisobutyrate, 2-Bromoisobutyric acid tert-butyl ester, tert-Butyl 2-methyl-2-propionate, tert-Butyl 2-bromo-2-methylpropanoate
B3500-25G B3500-500G
TCIAB3500-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAB3500-25G TCIAB3500-500G
tert-Butyl 2-bromoisobutyrate ≥98.0% (par GC)
tert-Butyl 2-bromoisobutyrate
Formule: C₆H₁₁BrO₂
MW: 223,12 g/mol
Point d'ébullition: 37°C
Numéro MDL: MFCD00051908
Numéro CAS: 23877-12-5
EINECS: 245-924-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8eec1d9727792e44f06d765cf53de09cccb904a&vid=b8eec1d9727792e44f06d765cf53de09cccb904a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité