3-Bromo-1H-indazole ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H37775.03 H37775.09
H37775.03EA 62.1 EUR InStock
H37775.03 H37775.09
3-Bromo-1H-indazole ≥97%
3-Bromo-1H-indazole
Formule: C₇H₅BrN₂
Point de fusion: 148…149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00159926
Numéro CAS: 40598-94-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité