Methyl-4-tert-butylbenzoate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A18619.22 A18619.14
A18619.22EA 129 EUR InStock
A18619.22 A18619.14
Methyl-4-tert-butylbenzoate ≥98%
Methyl-4-tert-butylbenzoate
Purity: 98+% CAS No.: 26537-19-9 Molecular Formula: C12H16O2 Formula Weight: 192.26 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5100 Boiling Point: 122-124°/10mm MDL No.: MFCD00008835
Formule: C₁₂H₁₆O₂
Point d'ébullition: 122…124 °C (10 mmHg)
Densité: 0.995
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008835
Numéro CAS: 26537-19-9
EINECS: 247-768-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité