Methyl-4-tert-butylbenzoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M1693-25G M1693-500G
TCIAM1693-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAM1693-25G TCIAM1693-500G
Methyl-4-tert-butylbenzoate ≥98.0% (par GC)
Methyl-4-tert-butylbenzoate
Formule: C₁₂H₁₆O₂
Point d'ébullition: 247°C
Numéro MDL: MFCD00008835
Numéro CAS: 26537-19-9
EINECS: 247-768-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=20e45d3e3028c063468cc183dc4d5b0d6f0cd140&vid=20e45d3e3028c063468cc183dc4d5b0d6f0cd140&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité