5-Methylbenzoxazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Methylbenzo[d]oxazole
M1688-25G M1688-5G
TCIAM1688-25GEA 585 EUR InStock
TCIAM1688-25G TCIAM1688-5G
5-Methylbenzoxazole ≥98.0% (par GC)
5-Methylbenzoxazole
Formule: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Point d'ébullition: 96°C
Numéro MDL: MFCD00216938
Numéro CAS: 10531-78-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3275520e07c8d895cc9e5fa7131c048970439af6&vid=3275520e07c8d895cc9e5fa7131c048970439af6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité