5-(4-Methylphenyl)-1H-tetrazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-(p-Tolyl)-1H-tetrazole
T2486-25G T2486-5G
TCIAT2486-25GEA 260 EUR InStock
TCIAT2486-25G TCIAT2486-5G
5-(4-Methylphenyl)-1H-tetrazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-(4-Methylphenyl)-1H-tetrazole
Formule: C₈H₈N₄
MW: 160,18 g/mol
Point de fusion: 248°C
Numéro MDL: MFCD01318164
Numéro CAS: 24994-04-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70208244916a01e12b65bdf64953d8d0f3677e8b&vid=70208244916a01e12b65bdf64953d8d0f3677e8b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité