2-sec-Butylthiazole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A13483.06 A13483.14
A13483.06EA 66.8 EUR InStock
A13483.06 A13483.14
2-sec-Butylthiazole ≥98%
2-sec-Butylthiazole
Purity: 98+% CAS No.: 18277-27-5 Molecular Formula: C7H11NS Formula Weight: 141.24 Flash Point: 58°(136°F) Refractive Index: 1.4985 Odour: Characteristic Boiling Point: 174-175° UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00051951
Formule: C₇H₁₁NS
Point d'ébullition: 174…175 °C
Densité: 1.007
Point d'éclair: 58 °C (136 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051951
Numéro CAS: 18277-27-5
EINECS: 242-154-3
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité