2-Propylthiazole ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A11574.06 A11574.14
A11574.06EA 82 EUR InStock
A11574.06 A11574.14
2-Propylthiazole ≥99%
2-Propylthiazole
Purity: 99% CAS No.: 17626-75-4 Molecular Formula: C6H9NS Formula Weight: 127.20 Flash Point: 54°(129°F) Refractive Index: 1.5055 Boiling Point: 62°/15mm UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00053154
Formule: C₆H₉NS
MW: 127,20 g/mol
Point d'ébullition: 62 °C (15 mmHg)
Densité: 1.03
Point d'éclair: 54 °C (129 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053154
Numéro CAS: 17626-75-4
EINECS: 241-606-7
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité