Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,6-Dibromo-4-(trifluoromethyl)phenol

Synonyms: 2,6-Dibromo-4-trifluoromethylphenol, 3,5-Dibromo-4-hydroxybenzotrifluoride

033226-1G 033226-5G
FLUO033226-1GEA 0 EUR InStock
FLUO033226-1G FLUO033226-5G
2,6-Dibromo-4-(trifluoromethyl)phenol
2,6-Dibromo-4-(trifluoromethyl)phenol


Formule: C₇H₃Br₂F₃O
MW: 319,901 g/mol
Numéro MDL: MFCD09261146
Numéro CAS: 35852-57-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité