3-Aminopropionitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration) stabilisé
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Stabilization: stabilisé avec carbonate de potassium
TCIAA0408-25MLEA 114 EUR InStock
TCIAA0408-25ML
3-Aminopropionitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration) stabilisé
3-Aminopropionitrile
Formule: C₃H₆N₂
MW: 70,10 g/mol
Point d'ébullition: 185°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00014820
Numéro CAS: 151-18-8
ONU: 2922
ADR: 8,II
Merck Index: 14,00469
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/78/43/28927843.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité