2-Methoxyisonicotinic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M2079-1G M2079-5G
TCIAM2079-1GEA 33 EUR InStock
TCIAM2079-1G TCIAM2079-5G
2-Methoxyisonicotinic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Methoxyisonicotinic acid
Formule: C₇H₇NO₃
MW: 153,1400 g/mol
Point de fusion: 203°C
Numéro MDL: MFCD04115718
Numéro CAS: 105596-63-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bd381cd375da4e5bb1949f691bd615a38c90f45&vid=1bd381cd375da4e5bb1949f691bd615a38c90f45&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité