4,5-Difluoro-2-hydroxybenzonitrile ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H26155.03EA 272 EUR InStock
H26155.03
4,5-Difluoro-2-hydroxybenzonitrile ≥99%
4,5-Difluoro-2-hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₃F₂NO
MW: 155,10 g/mol
Point de fusion: 161…163 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08275287
Numéro CAS: 186590-36-3
EINECS: None
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité