4-Amino-2,5-difluorobenzonitrile 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B23611.03 B23611.06
B23611.03EA 33.2 EUR InStock
B23611.03 B23611.06
4-Amino-2,5-difluorobenzonitrile 96%
4-Amino-2,5-difluorobenzonitrile
Purity: 96% CAS No.: 112279-61-5 Molecular Formula: C7H4F2N2 Formula Weight: 154.12 Melting Point: 91-94° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00190102
Formule: C₇H₄F₂N₂
MW: 154,12 g/mol
Point de fusion: 91…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190102
Numéro CAS: 112279-61-5
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité