4-Amino-2,5-difluorobenzonitrile
007800-5G 007800-1G
FLUO007800-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007800-5G FLUO007800-1G
4-Amino-2,5-difluorobenzonitrile
4-Amino-2,5-difluorobenzonitrile
Formule: C₇H₄F₂N₂
MW: 154,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00190102
Numéro CAS: 112279-61-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité