4-Amino-2,5-difluorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAA2106-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAA2106-1G TCIAA2106-5G
4-Amino-2,5-difluorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
4-Amino-2,5-difluorobenzonitrile
Formule: C₇H₄F₂N₂
MW: 154,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00190102
Numéro CAS: 112279-61-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/65/28930265.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité