2-Fluoro-6-(4-methylphenoxy)benzonitrile
008345-1G 008345-5G
FLUO008345-1GEA 0 EUR InStock
FLUO008345-1G FLUO008345-5G
2-Fluoro-6-(4-methylphenoxy)benzonitrile
2-Fluoro-6-(4-methylphenoxy)benzonitrile
Formule: C₁₄H₁₀FNO
Numéro MDL: MFCD00068203
Numéro CAS: 175204-08-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité