2,6-Difluoro-3-pyridineboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
D4006-1G D4006-5G
TCIAD4006-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAD4006-1G TCIAD4006-5G
2,6-Difluoro-3-pyridineboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2,6-Difluoro-3-pyridineboronic acid
Formule: C₅H₄BF₂NO₂
MW: 158,90 g/mol
Numéro MDL: MFCD03788245
Numéro CAS: 136466-94-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f344a16cd747784921b97f15f90a969980aee47&vid=0f344a16cd747784921b97f15f90a969980aee47&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 113.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité