4-tert-Butylbenzamide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A15380.09 A15380.18
A15380.09EA 57.7 EUR InStock
A15380.09 A15380.18
4-tert-Butylbenzamide ≥98%
4-tert-Butylbenzamide
Purity: 98% CAS No.: 56108-12-4 Molecular Formula: C11H15NO Formula Weight: 177.25 Melting Point: 171-175° Beilstein Reference: 2086692
Formule: C₁₁H₁₅NO
MW: 177,25 g/mol
Point de fusion: 171…175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017139
Numéro CAS: 56108-12-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité