4-Butylbenzamide ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
A19516.03 A19516.06
A19516.03EA 26.8 EUR InStock
A19516.03 A19516.06
4-Butylbenzamide ≥97%
4-Butylbenzamide
Purity: 97% CAS No.: 107377-07-1 Molecular Formula: C11H15NO Formula Weight: 177.25 Melting Point: 127-129° MDL No.: MFCD00221466
Formule: C₁₁H₁₅NO
MW: 177,25 g/mol
Point de fusion: 127…129 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00221466
Numéro CAS: 107377-07-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité